Drukuj
Anizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
W209708-10KG-K W209708-1KG-K W209708-SAMPLE
SIALW209708-10KG-KEA 1790 PLN
SIALW209708-10KG-K SIALW209708-1KG-K SIALW209708-SAMPLE
Anizol, Sigma-Aldrich®
Anizol
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 154 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,9961 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008354
Numer CAS: 100-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-876-1
Jednostka: 2222
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM