Drukuj
Anizol 99%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
123226-1L 123226-2.5L
123226-1LEA 437 PLN
123226-1L 123226-2.5L
Anizol 99%, Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: C₇H₈O
Temp. Wrzenia: 154 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008354
Numer CAS: 100-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-876-1
Jednostka: 2222
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Density 3.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 98.5 %
Identity (IR) complying
Vapor Pressure 10 mmHg ( 42.2 °C)
Autoignition Temperature 887 °F