Drukuj
eter fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
241989-100ML 241989-500ML
SIAL241989-100MLEA 185 PLN
SIAL241989-100ML SIAL241989-500ML
eter fenylu, Sigma-Aldrich®
eter fenylu
Formuła: C₆H₅OC₂H₅
Temp. Wrzenia: 170 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,956 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009090
Numer CAS: 103-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-139-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07374