eter fenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether, Phenoxyethane
A15501.0F
A15501.AE
A15501.AP
A15501.0FEA
2280
PLN
A15501.0F
A15501.AE
A15501.AP
eter fenylu ≥98%
eter fenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 103-73-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Aromatic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 636270
Merck Reference: 14,7229
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009090
Formuła:
C₆H₅OC₂H₅ Temp. Wrzenia: 169…170 °C Temp. topnienia: –30 °C Gęstość: 0,967 Temp. Zapłonu: 57 °C (134 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009090 Numer CAS: 103-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-139-7 Jednostka: 3271 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,7229 |