Drukuj
eter fenylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 119 PLN
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
eter fenylu 98+%
eter fenylu
Formuła: C₆H₅OC₂H₅
Temp. Wrzenia: 169…170 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009090
Numer CAS: 103-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-139-7
Jednostka: 3271
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,07374
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %