Eter allilowo-fenylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
(Allyloxy)benzene
L03359.14
L03359.22
L03359.14EA
452
PLN
L03359.14
L03359.22
Eter allilowo-fenylowy ≥99%
Eter allilowo-fenylowy
Purity: 99%
CAS No.: 1746-13-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5210
Odour: Characteristic
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1905622
MDL No.: MFCD00008644
Formuła:
H₂CCHCH₂OC₆H₅ MW: 134.18 g/mol Temp. Wrzenia: 191…192 °C Gęstość: 0.979 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008644 Numer CAS: 1746-13-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-125-3 |