Drukuj
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
272248-100G 272248-25G 272248-5G
SIAL272248-100GEA 322 PLN
SIAL272248-100G SIAL272248-25G SIAL272248-5G
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 79 °C
Gęstość: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007445
Numer CAS: 98-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-697-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II