Drukuj
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 329 PLN
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu 95%
Chlorek 4-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. Wrzenia: 143…144 °C (2hPa)
Temp. topnienia: 75…80 °C
Gęstość: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007445
Numer CAS: 98-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-697-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %