Drukuj
Chlorek 3-nitrobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
415840250 415841000
ACRO415840250EA 426 PLN
ACRO415840250 ACRO415841000
Chlorek 3-nitrobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 3-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. topnienia: 60…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007435
Numer CAS: 121-51-7
Numer WE (dawny EINECS): 204-476-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 64 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20 °C, 589 nm) (C=1, methanol)