Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21522.14
B21522.22
B21522.14EA
300
PLN
B21522.14
B21522.22
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu ≥97%
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu
Purity: 97%
CAS No.: 1694-92-4
Molecular Formula: C6H4ClNO4S
Formula Weight: 221.62
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 521155
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007430
Formuła:
C₆H₄ClNO₄S Temp. topnienia: 64…69 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007430 Numer CAS: 1694-92-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-907-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |