4-Nitrothioanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Nitrophenyl methyl sulphide, 1-Nitro-4-(methylthio)benzene
B20339.06
B20339.14
B20339.06EA
312
PLN
B20339.06
B20339.14
4-Nitrothioanisole ≥98%
4-Nitrothioanisole
Purity: 98%
CAS No.: 701-57-5
Molecular Formula: C7H7NO2S
Formula Weight: 169.20
Melting Point: 66-72°
Beilstein Reference: 1817928
Formuła:
C₇H₇NO₂S Temp. Wrzenia: 135…140 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 66…72 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010868 Numer CAS: 701-57-5 |