2-Nitrorezorcynol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12970.06
A12970.14
A12970.22
A12970.06EA
339
PLN
A12970.06
A12970.14
A12970.22
2-Nitrorezorcynol ≥98%
2-Nitrorezorcynol
Purity: 98%
CAS No.: 601-89-8
Molecular Formula: C6H5NO4
Formula Weight: 155.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 2048819
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007124
Formuła:
C₆H₅NO₄ Temp. Wrzenia: 232 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 81…85 °C Gęstość: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007124 Numer CAS: 601-89-8 Numer WE (dawny EINECS): 210-010-9 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |