Drukuj
4-Nitroanizol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
103543-25G 103543-5G
SIAL103543-25GEA 217 PLN
SIAL103543-25G SIAL103543-5G
4-Nitroanizol, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanizol
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 260
Temp. topnienia: 9.4
Gęstość: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007327
Numer CAS: 100-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-825-3
Jednostka: 3458
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,06682