Drukuj
1,2-Dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
126632-25G 126632-5G
SIAL126632-25GEA 512 PLN
SIAL126632-25G SIAL126632-5G
1,2-Dinitrobenzen, Sigma-Aldrich®
1,2-Dinitrobenzen
Formuła: C₆H₄N₂O₄
Temp. Wrzenia: 297 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 112…115 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007093
Numer CAS: 528-29-0
Numer WE (dawny EINECS): 208-431-8
Jednostka: 3443
ADR: 6.1,II