Drukuj
difenyloamino-4-sulfonian barowy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
A16197.06 A16197.14
A16197.06EA 391 PLN
A16197.06 A16197.14
difenyloamino-4-sulfonian barowy
difenyloamino-4-sulfonian barowy
CAS No.: 6211-24-1 Molecular Formula: C24H20BaN2O6S2 Formula Weight: 633.90 Melting Point: 300° UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00007497
Formuła: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007497
Numer CAS: 6211-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-278-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM