Drukuj
difenyloamino-4-sulfonian barowy, pure indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diphenylamine-4-sulphonic acid barium salt, N-Phenylsulphanilic acid barium salt
401680050 401680100 401680500
ACRO401680050EA 287 PLN
ACRO401680050 ACRO401680100 ACRO401680500
difenyloamino-4-sulfonian barowy, pure indicator grade
difenyloamino-4-sulfonian barowy
Formuła: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
MW: 633.89 g/mol
Temp. topnienia: 300
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007497
Numer CAS: 6211-24-1
Numer WE (dawny EINECS): 228-278-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Sensitivity (as indicator) Passes test