Drukuj
Difenyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
242586-100G 242586-500G 242586-5G
SIAL242586-100GEA 527 PLN
SIAL242586-100G SIAL242586-500G SIAL242586-5G
Difenyloamina, Sigma-Aldrich®
Difenyloamina
Formuła: (C₆H₅)₂NH
MW: 169.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 302
Temp. topnienia: 53…54 °C
Gęstość: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 153 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003014
Numer CAS: 122-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-539-4
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM