Difenyloamina ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
36610.14
36610.22
36610.36
36610.14EA
306
PLN
36610.14
36610.22
36610.36
Difenyloamina ACS
Difenyloamina
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.16
Appearance: White to off-white
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Formuła:
(C₆H₅)₂NH MW: 169.23 g/mol Temp. Wrzenia: 302 °C Temp. topnienia: 52…55 °C Gęstość: 1.16 Temp. Zapłonu: 152 °C (305 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003014 Numer CAS: 122-39-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-539-4 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,3317 |