Drukuj
Difenyloamina 99+%, extra pure indicator grade, redox indicator
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221921000 221925000
ACRO221921000EA 436 PLN
ACRO221921000 ACRO221925000
Difenyloamina 99+%, extra pure indicator grade, redox indicator
Difenyloamina
Formuła: (C₆H₅)₂NH
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 52…54 °C
Gęstość: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003014
Numer CAS: 122-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-539-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test