N-Metylo-4-nitroanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15548.06
A15548.14
A15548.22
A15548.06EA
187
PLN
A15548.06
A15548.14
A15548.22
N-Metylo-4-nitroanilina ≥97%
N-Metylo-4-nitroanilina
Purity: 97%
CAS No.: 100-15-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Odour: Characteristic
Melting Point: 147-154°
Beilstein Reference: 637920
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007305
Formuła:
C₇H₈N₂O₂ Temp. Wrzenia: 291 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 147…154 °C Gęstość: 1,201 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007305 Numer CAS: 100-15-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-823-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |