Drukuj
N-Metyloanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
236233-10G 236233-50G
SIAL236233-10GEA 507 PLN
SIAL236233-10G SIAL236233-50G
N-Metyloanilina, Sigma-Aldrich®
N-Metyloanilina
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 196,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008283
Numer CAS: 100-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-870-9
Jednostka: 2294
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,06098