2-Nitro-p-fenylenodiamina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
B23477.22
B23477.14
B23477.36
B23477.22EA
553
PLN
B23477.22
B23477.14
B23477.36
2-Nitro-p-fenylenodiamina 95%
2-Nitro-p-fenylenodiamina
Purity: 95%
CAS No.: 5307-14-2
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 134-137°
MDL No.: MFCD00007903
Formuła:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153.14 g/mol Temp. topnienia: 134…137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007903 Numer CAS: 5307-14-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-164-5 |