4-Nitro-m-phenylenediamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12166.09
L12166.18
L12166.09EA
350
PLN
L12166.09
L12166.18
4-Nitro-m-phenylenediamine 95%
4-Nitro-m-phenylenediamine
Purity: 95%
CAS No.: 5131-58-8
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2094904
Formuła:
C₆H₇N₃O₂ Temp. topnienia: 156…160 °C Gęstość: 1,552 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025289 Numer CAS: 5131-58-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-876-3 |