Drukuj
4-Nitro-o-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
108898-100G 108898-5G
SIAL108898-100GEA 575 PLN
SIAL108898-100G SIAL108898-5G
4-Nitro-o-fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Temp. topnienia: 197…202 °C
Numer MDL: MFCD00007724
Numer CAS: 99-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-766-3
Klasyfikacja Merck : 12,06720