4-Nitro-o-fenylenodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
L04693.22
L04693.36
L04693.22EA
583
PLN
L04693.22
L04693.36
4-Nitro-o-fenylenodiamina 97%
4-Nitro-o-fenylenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 99-56-9
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 199-203°
Beilstein Reference: 608106
Merck Reference: 14,6623
MDL No.: MFCD00007724
Formuła:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153.14 g/mol Temp. topnienia: 199…203 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007724 Numer CAS: 99-56-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-766-3 Klasyfikacja Merck : 12,06720 |