Drukuj
4-Nitro-o-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
148841000 148845000
ACRO148841000EA 467 PLN
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-fenylenodiamina 98%
4-Nitro-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Temp. topnienia: 196…201 °C
Numer MDL: MFCD00007724
Numer CAS: 99-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-766-3
Klasyfikacja Merck : 12,06720
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %