Drukuj
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
330850010 330850050
ACRO330850010EA 315 PLN
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Formuła: C₆H₇N₃O₂
Temp. topnienia: 157…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007722
Numer CAS: 3694-52-8
Numer WE (dawny EINECS): 223-013-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %