Drukuj
p-Fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
78429-100G 78429-250G
SIAL78429-100GEA 612 PLN
SIAL78429-100G SIAL78429-250G
p-Fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₆H₈N₂
Temp. Wrzenia: 267 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 139…141 °C
Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007901
Numer CAS: 106-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-404-7
Jednostka: 1673
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07439