Drukuj
p-Fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Fenylenodiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07246.0005 8.07246.0250 8.07246.1000 8.07246.9025
8.07246.0005EA 132 PLN
8.07246.0005 8.07246.0250 8.07246.1000 8.07246.9025
p-Fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Fenylenodiamina
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 267
Temp. topnienia: 139…141 °C
Gęstość: 1.251 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 156
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007901
Numer CAS: 106-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-404-7
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07439
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 47 g/l (25 °C)
Melting Point 139 - 141 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.135 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 567 °C