p-Fenylenodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 106-50-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 156°(312°F)
Physical Form: Cryst solid
Odour: Weak
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 267-271°
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 742029
Merck Reference: 14,7285
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00007901
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 267…271 °C Temp. topnienia: 138…142 °C Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 156 °C (312 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007901 Numer CAS: 106-50-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-404-7 Jednostka: 1673 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7285 |