Drukuj
p-Fenylenodiamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,4-Fenylenodiamina
130575000 130570050 130570025
ACRO130575000EA 855 PLN
ACRO130575000 ACRO130570050 ACRO130570025
p-Fenylenodiamina 99+%
p-Fenylenodiamina
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 267
Temp. topnienia: 139…141 °C
Temp. Zapłonu: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007901
Numer CAS: 106-50-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-404-7
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07439
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to grey to brown to purple Powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered