m-Fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
P23954-100G
P23954-15KG
P23954-1KG
P23954-25G
P23954-500G
P23954-5G
SIALP23954-100GEA
156
PLN
SIALP23954-100G
SIALP23954-15KG
SIALP23954-1KG
SIALP23954-25G
SIALP23954-500G
SIALP23954-5G
m-Fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
m-Fenylenodiamina
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 63…64 °C Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 187 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007799 Numer CAS: 108-45-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-584-7 Jednostka: 1673 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 12,07437 |