Drukuj
m-Fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Fenylenodiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20991.0005 8.20991.0250 8.20991.1000
8.20991.0005EA 126 PLN
8.20991.0005 8.20991.0250 8.20991.1000
m-Fenylenodiamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Fenylenodiamina
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 282
Temp. topnienia: 63…64 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 187
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007799
Numer CAS: 108-45-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-584-7
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07437
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 63 - 64 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 283 - 284 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 187 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials