m-Fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-45-2
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 187°(368°F)
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 284-287°
Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane
Beilstein Reference: 471357
Merck Reference: 14,7283
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00007799
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 284…287 °C Temp. topnienia: 62…66 °C Gęstość: 1,139 Temp. Zapłonu: 187 °C (368 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007799 Numer CAS: 108-45-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-584-7 Jednostka: 1673 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7283 |