Drukuj
m-Fenylenodiamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3-Fenylenodiamina
130560010 130560250 130562500 130565000 130560050
ACRO130560010EA 490 PLN
ACRO130560010 ACRO130560250 ACRO130562500 ACRO130565000 ACRO130560050
m-Fenylenodiamina 99+%
m-Fenylenodiamina
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 282…284 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temp. Zapłonu: 175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007799
Numer CAS: 108-45-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-584-7
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07437
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %