Drukuj
o-Fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Fenylenodiamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9029-100G P9029-50G
SIALP9029-100GEA 581 PLN
SIALP9029-100G SIALP9029-50G
o-Fenylenodiamina, Sigma-Aldrich®
o-Fenylenodiamina
Formuła: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 257
Temp. topnienia: 103
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 110
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007721
Numer CAS: 95-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-430-6
Jednostka: 1673
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,07438