o-Fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 95-54-5
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 136°(277°F)
Physical Form: Crystals/flakes
Density: 1.270
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Melting Point: 100-103°
Boiling Point: 256-258°
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether, slightly soluble in water
Beilstein Reference: 606074
Merck Reference: 14,7284
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00007721
Formuła:
C₆H₈N₂ Temp. Wrzenia: 256…258 °C Temp. topnienia: 100…103 °C Gęstość: 1,270 Temp. Zapłonu: 136 °C (277 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007721 Numer CAS: 95-54-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-430-6 Jednostka: 1673 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7284 |