Drukuj
Kwas sulfanilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
86090-100G 86090-500G 86090-5G
SIAL86090-100GEA 317 PLN
SIAL86090-100G SIAL86090-500G SIAL86090-5G
Kwas sulfanilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas sulfanilowy
Formuła: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Temp. Wrzenia: 363 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 279 °C
Gęstość: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007886
Numer CAS: 121-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-482-5
Klasyfikacja Merck : 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM