Drukuj
Kwas sulfanilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Kwas 4-aminobenzenosulfonowy
M-Clarity™ quality level = MQ200
251917-100G 251917-25G 251917-500G
SIAL251917-100GEA 495 PLN
SIAL251917-100G SIAL251917-25G SIAL251917-500G
Kwas sulfanilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas sulfanilowy
Formuła: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 279
Gęstość: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007886
Numer CAS: 121-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-482-5
Klasyfikacja Merck : 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM