Drukuj
Kwas sulfanilowy ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Kwas 4-aminobenzenosulfonowy
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00686.0100 1.00686.0250
1.00686.0100EA 209 PLN
1.00686.0100 1.00686.0250
Kwas sulfanilowy ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Kwas sulfanilowy
Formuła: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 279
Gęstość: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007886
Numer CAS: 121-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-482-5
Klasyfikacja Merck : 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C