Kwas sulfanilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Kwas 4-aminobenzenosulfonowy
A15825.30
A15825.0B
A15825.0I
A15825.30EA
389
PLN
A15825.30
A15825.0B
A15825.0I
Kwas sulfanilowy ≥98%
Kwas sulfanilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.485
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticals
Formuła:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H MW: 173.19 g/mol Temp. Wrzenia: 363 Temp. topnienia: ∼365 °C Gęstość: 1.485 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007886 Numer CAS: 121-57-3 Numer WE (dawny EINECS): 204-482-5 Klasyfikacja Merck : 13,09012 |