Drukuj
Kwas sulfanilowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Kwas 4-aminobenzenosulfonowy
419841000 419845000
ACRO419841000EA 394 PLN
ACRO419841000 ACRO419845000
Kwas sulfanilowy ACS
Kwas sulfanilowy
Formuła: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MW: 173.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 363
Temp. topnienia: 365 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007886
Numer CAS: 121-57-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-482-5
Klasyfikacja Merck : 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)