Drukuj
sulfanilamid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Aminobenzenesulphonamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
S9251-100G S9251-500G
SIALS9251-100GEA 324 PLN
SIALS9251-100G SIALS9251-500G
sulfanilamid, Sigma-Aldrich®
sulfanilamid
Formuła: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 163…167 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007939
Numer CAS: 63-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-563-4
Klasyfikacja Merck : 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM