Drukuj
sulfanilamid
Dostawca: LGC Standards PROMOCHEM
Synonim: 4-Aminobenzenesulphonamide
ICRS0421 ICRS0422
PROOICRS0421EA 920 PLN
PROOICRS0421 PROOICRS0422
sulfanilamid
sulfanilamid
Formuła: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 401
Temp. topnienia: 163…167 °C
Gęstość: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007939
Numer CAS: 63-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-563-4
Klasyfikacja Merck : 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM