sulfanilamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Aminobenzenesulphonamide
A13001.0E
A13001.22
A13001.36
A13001.0EEA
2610
PLN
A13001.0E
A13001.22
A13001.36
sulfanilamid ≥98%
sulfanilamid
Purity: 98%
CAS No.: 63-74-1
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Melting Point: 163-168°
Beilstein Reference: 511852
Merck Reference: 14,8925
MDL No.: MFCD00007939
Formuła:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ MW: 172.21 g/mol Temp. Wrzenia: 401 Temp. topnienia: 163…168 °C Gęstość: 1.08 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007939 Numer CAS: 63-74-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-563-4 Klasyfikacja Merck : 14,8925 |