Drukuj
sulfanilamid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminobenzenesulphonamide
132851000 132855000 132850025
ACRO132851000EA 356 PLN
ACRO132851000 ACRO132855000 ACRO132850025
sulfanilamid 98%
sulfanilamid
Formuła: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Temp. Wrzenia: 401 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 163…167 °C
Gęstość: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007939
Numer CAS: 63-74-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-563-4
Klasyfikacja Merck : 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %