2-Aminotiofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
A18952.14
A18952.22
A18952.36
A18952.14EA
249
PLN
A18952.14
A18952.22
A18952.36
2-Aminotiofenol 98%
2-Aminotiofenol
Purity: 98%
CAS No.: 137-07-5
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.6420
Odour: Stench
Melting Point: 18-23°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 606076
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00007702
Formuła:
C₆H₇NS Temp. Wrzenia: 234 °C Temp. topnienia: 18…23 °C Gęstość: 1,170 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007702 Numer CAS: 137-07-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-277-3 Jednostka: 3267 ADR: 8,III |