Drukuj
2-Aminotiofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
153901000 153905000
ACRO153901000EA 521 PLN
ACRO153901000 ACRO153905000
2-Aminotiofenol 98%
2-Aminotiofenol
Formuła: C₆H₇NS
Temp. Wrzenia: 234 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007702
Numer CAS: 137-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-277-3
Jednostka: 3267
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Additional info oxidized (disulphide) compound is steadily formed in air