Drukuj
4-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A71328-100G A71328-1KG A71328-500G A71328-5G
SIALA71328-100GEA 218 PLN
SIALA71328-100G SIALA71328-1KG SIALA71328-500G SIALA71328-5G
4-Aminofenol, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenol
Formuła: H₂NC₆H₄OH
Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼186 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007869
Numer CAS: 123-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-616-2
Jednostka: 2512
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM