Drukuj
4-Aminofenol ≥99.0% do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050
8.00421.0005EA 190 PLN
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050
4-Aminofenol ≥99.0% do syntezy, Sigma-Aldrich®
4-Aminofenol
Formuła: H₂NC₆H₄OH
Temp. Wrzenia: 284 °C (1013 hPa) (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007869
Numer CAS: 123-30-8
Numer WE (dawny EINECS): 204-616-2
Jednostka: 2512
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test